Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
12129.FIEA 549 EUR
12129.FI 12129.FF
Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647