Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm

Lieferant: Thermo Scientific

14639.18EA 294 EUR
14639.18 14639.09
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR