Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.20595.0010EA 184 EUR
1.20595.0010
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
  • pH: 2.5 - 4.5
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Molecular Weight: 1485,71 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9