Silber ≥99,9%, Wolle für die Elementaranalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01506.0010EA
205
EUR
1.01506.0010
1.01506.9999
Silber ≥99,9%, Wolle für die Elementaranalyse, Supelco®
Silver
Formel:
Ag Molecular Weight: 107,87 g/mol Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 961,9 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | passes test |
Purity | ≥ 99.9 % |
Diameter of fibre | about 45 - 55 µm |