Quecksilber ≥99,9998% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10242.TDEA 151 EUR
10242.TD
Quecksilber ≥99,9998% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Mercury
Formel: Hg
Molecular Weight: 200,59 g/mol
Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925