Quecksilber
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
SIALERMAE640-5MLEA
821
EUR
SIALERMAE640-5ML
Quecksilber
Mercury
Formel:
Hg Molecular Weight: 200,59 g/mol Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 13,54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011035 CAS-Nummer: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Merck Index: 13,05925 |