Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44191.H4EA
90.8
EUR
44191.H4
44191.H9
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten
Formel:
W Molecular Weight: 183,84 g/mol Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3410 °C Dichte: 19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011461 CAS-Nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |