Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200+325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
42477.22EA 68.5 EUR
42477.22 42477.36 42477.A3
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200+325 mesh
Tungsten
Formel: W
Molecular Weight: 183,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III