Wolfram, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12406.0100EA 157 EUR
1.12406.0100 1.12406.9999
Wolfram, Pulver, Sigma-Aldrich®
Tungsten
Formel: W
Molecular Weight: 183,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3370 °C
Molar Mass 183.85 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 5930 °C