Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12211.0100EA 182 EUR
1.12211.0100 1.12211.9999
Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel: Co
Molecular Weight: 58,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1493 °C
Molar Mass 58.93 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2870 °C