Eisen

Lieferant: GREINER BIOCHEMICA

GRNBG214717EA 0 EUR
GRNBG214717
Eisen
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR