Eisen ≥98%, Pulver, technische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
24086.292EA 135 EUR
24086.292
Eisen ≥98%, Pulver, technische Qualität
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %