Eisen, Pulver

Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Achtung

UPST14-605EA 0 EUR
UPST14-605
Eisen, Pulver
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR