Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm
Lieferant: Thermo Scientific
11515.GHEA 3854 EUR
11515.GH 11515.FF 11515.FI
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121