Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.05 mm
Lieferant: Thermo Scientific
40730.G1EA 124 EUR
40730.G1 40730.BW 40730.BU
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.05 mm
Palladium
Microelectronics, contacts
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121