Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Granulat
Lieferant: Thermo Scientific
43353.06EA 1497 EUR
43353.06 43353.14 43353.03
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Granulat
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121