Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
43276.BQEA 206 EUR
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689