4'-Fluorchalkon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4'-Fluorbenzylidenacetophenon
005222-25G
005222-5G
FLUO005222-25GEA
317
EUR
FLUO005222-25G
FLUO005222-5G
4'-Fluorchalkon
4'-Fluorchalkon
Formel:
C₁₅H₁₁FO Molecular Weight: 226,25 g/mol |
MDL:
MFCD00017961 CAS-Nummer: 399-10-0 |