Paraffin, Erstarrungspunkt: 52-54°C, Plätzchen, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
26155.294EA 101 EUR
26155.294
Paraffin, Erstarrungspunkt: 52-54°C, Plätzchen, TECHNICAL
Paraffin
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Congealing temperature 52 - 54 °C