Petroleumbenzin, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin
, Petrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01781.1000EA
74.3
EUR
1.01781.1000
Petroleumbenzin, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
100…120 °C (1013 hPa) Dichte: 0,7 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |