Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0810.1000EA 202.56 EUR
0810.1000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on Drying at 300°C max. 5 %