Petroleumbenzin, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin
, Petrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14563.1000EA
49.5
EUR
8.14563.1000
8.14563.9156
Petroleumbenzin, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
140…180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –15 °C Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-82-1 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,III |