Petroleumbenzin, 40…60 °C
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr
Synonyme: BenzinPetrolether
LBCL4623546EA 0 EUR
LBCL4623546
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II