Petroleumbenzin, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BenzinPetrolether
23826.327EA 66.7 EUR
23826.327 23826.464 23826.550 23826.360 23826.293
Petroleumbenzin, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119474679-18
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
Siedebereich (40-60°C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %