Petroleumbenzin, 40…80 °C
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr
Synonyme: BenzinPetrolether
LBCL4623048EA 0 EUR
LBCL4623048
Petroleumbenzin, 40…80 °C
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,665 g/cm³ (15 °C)
Flammpunkt: <–30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II