Bienenwachs, weiß, Pastillenform, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Lieferant: Merck
1.11544.9020EA
0
EUR
1.11544.9020
Bienenwachs, weiß, Pastillenform, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Beeswax
Schmelzpunkt:
∼64 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132754 CAS-Nummer: 8012-89-3 EINECS: 232-383-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white or yellowish-white pastillic pieces |
Dropping point | 61 - 66 °C |
Acid value | 17.0 - 24.0 |
Saponification value | 87 - 104 |
Ester value | 70 - 80 |
Ceresin,paraffins and other waxes | conforms |
Glycerol and other polyols | ≤ 0.5 % |
Residual solvents (Ph.Eur./ICH) | excluded by production process |