Bienenwachs, gelb, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
22842.268EA 93.5 EUR
22842.268
Bienenwachs, gelb, TECHNICAL
Beeswax
Schmelzpunkt: ∼64 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00132754
CAS-Nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting point 61 - 65 °C