Bienenwachs, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL243221-500GEA 124 EUR
SIAL243221-500G
Bienenwachs, Sigma-Aldrich®
Beeswax
Schmelzpunkt: ∼64 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132754
CAS-Nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR