Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethannitril-D3Methylcyanid-D3Methylcyanid deuteriert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL233331-50GEA 386 EUR
SIAL233331-50G
Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II