Dimethylsulfoxid-[D6] (99,95% D) with TMS (0.03 vol.%) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03592.0005 1.03592.0025
1.03592.0005EA 123 EUR
1.03592.0005 1.03592.0025
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,95% D) with TMS (0.03 vol.%) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water - NMR, H₂O ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) ≤ 0.03 %