Dichlormethan-[D2], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
deuteriertes Methylenchlorid, Methylenchlorid-D2, deuteriertes Dichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
177865-10G
177865-25G
SIAL177865-10GEA
274
EUR
SIAL177865-10G
SIAL177865-25G
Dichlormethan-[D2], Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-[D2]
Formel:
CD₂Cl₂ Molecular Weight: 86,92 g/mol Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000882 CAS-Nummer: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN: 1593 ADR: 6.1,III |