Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethannitril-D3
, Methylcyanid-D3
, Methylcyanid deuteriert
SIAL569550-10X1MLEA
673
EUR
SIAL569550-10X1ML
Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[D3]
Formel:
D₃CCN Molecular Weight: 44,03 g/mol Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001881 CAS-Nummer: 2206-26-0 EINECS: 218-616-5 UN: 1648 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...