Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMK-D6Dimethylketon-D6HexadeuteroacetonPropanon-D6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL175862-5GEA 180 EUR
SIAL175862-5G
Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II