Anthracen-[D10], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Paranaphthalin-D10

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL176591-1GEA 223 EUR
SIAL176591-1G SIAL176591-5G
Anthracen-[D10], Sigma-Aldrich®
Anthracen-[D10]
Formel: C₁₄D₁₀
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1719-06-8
EINECS: 217-004-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR