Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylmethan-D8Methylbenzol deuteriertMethylbenzol-D8
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL233382-1GEA 105 EUR
SIAL233382-1G
Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
Molecular Weight: 100,08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II