Deuteriumoxid 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Wasser-D2schweres Wasser
ACRO351430075EA 30.9 EUR
ACRO351430075
Deuteriumoxid 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Packaged in 0.75ml ampoules
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,105 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Tritium (T) ≤370 Bq/g