Deuteriumoxid ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wasser-D2schweres Wasser
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03428.0010EA 92.8 EUR
1.03428.0010 1.03428.0100 1.03428.0005 1.03428.0009
Deuteriumoxid ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test