Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wasser-D2schweres Wasser
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL343773-100GEA 233 EUR
SIAL343773-100G SIAL343773-25G
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984