Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DMSO deuteriertDMSO-D6Methylsulfoxid deuteriert
ACRO217330100EA 44.6 EUR
ACRO217330100
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %