Dimethylsulfoxid-[D6]
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Synonyme: DMSO deuteriertDMSO-D6Methylsulfoxid deuteriert
LBCLC2D6OS10-TMS1EA 0 EUR
LBCLC2D6OS10-TMS1
Dimethylsulfoxid-[D6]
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0