D(+)-Maltose Monohydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Malzzucker
A3891.1000EA 143 EUR
A3891.1000
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molecular Weight: 360,32 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149343
CAS-Nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/24/2302124.jpg