D(+)-Glucose Monohydrat ≥99,5% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Dextrose MonohydratTraubenzucker Monohydrat
0643-1KGEA 128 EUR
0643-1KG
D(+)-Glucose Monohydrat ≥99,5% für die Biotechnologie
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Molecular Weight: 198,17 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust 8 - 9 %
Reinheit (wasserfrei) ≥ 99,5 %
RNasen Keine nachgewiesen
Spezifische Rotation 52,6 °- 53,2°