D(+)-Glucose Monohydrat
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Dextrose MonohydratTraubenzucker Monohydrat
ICNA0219901390EA 155 EUR
ICNA0219901390
D(+)-Glucose Monohydrat
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Molecular Weight: 198,17 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg