D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Gossypose Pentahydrat
, Melitose Pentahydrat
, Melitriose Pentahydrat
A6882.0100EA
182
EUR
A6882.0100
D(+)-Raffinose Pentahydrat
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O Molecular Weight: 594,52 g/mol Schmelzpunkt: 80 °C Dichte: 1,516 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071590 CAS-Nummer: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 Merck Index: 12,08279 |