D(+)-Saccharoseoctaacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sucroseoctaacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22144.0250EA 49.9 EUR
8.22144.0250 8.22144.9999 8.22144.9014
D(+)-Saccharoseoctaacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharoseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678,6 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 82 - 87 °C
Molar Mass 678.59 g/mol
Boiling Point 250 °C (1.3 hPa)
Synonyms Octaacetylsucrose
Hill Formula C28H38O19