D(+)-Saccharoseoctaacetat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Sucroseoctaacetat

MOLE12351776-1KGEA 0 EUR
MOLE12351776-1KG
D(+)-Saccharoseoctaacetat
D(+)-Saccharoseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678,6 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR