D(+)-Saccharose

Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH

Synonyme: RübenzuckerKristallzuckerD(+)-SucroseSucroseHaushaltszuckerRohrzucker2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid

CSLO2579-1000EA 48.2 EUR
CSLO2579-1000
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR