D(+)-Galactose
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
MOLE16084407-1KGEA
555
EUR
MOLE16084407-1KG
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163…169 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151230 CAS-Nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |