D(+)-Galactose ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
24333.296EA 1060 EUR
24333.296 24333.183
D(+)-Galactose ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
D(+)-Galactose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…169 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98.5 %
Spez. opt. Drehung (10 %; Wasser) 79 - 82 °
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 0,1 %
Trocknungsverlust (100°C) Max. 1 %