D(-)-Arabinose, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL10850-25GEA 82.3 EUR
SIAL10850-25G SIAL10850-100G
D(-)-Arabinose, Millipore®
D(-)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135608
CAS-Nummer: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5